Learn More
Nickel powder, -150+200 mesh, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
52.46 - 561.80
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7440-02-0 |
---|---|
Moleculaire formule | Ni |
Molecular Weight (g/mol) | 58.69 |
MDL-nummer | MFCD00011137 MFCD06798735 |
InChI Key | PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum |
PubChem CID | 935 |
ChEBI | CHEBI:28112 |
IUPAC Name | nickel |
SMILES | [Ni] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11429980
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044739.22 |
100 g |
52.46
100 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11439980
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044739.36 |
500 g |
180.90
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11449980
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044739.A3 |
2 kg |
561.80
2 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
7440-02-0 | |
58.69 | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
935 | |
nickel |
Ni | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum | |
CHEBI:28112 | |
[Ni] |
Specificatie
Nickel | |
7440-02-0 | |
8.908g/cm3 at 20°C | |
Ni | |
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum | |
[Ni] | |
58.69 | |
CHEBI:28112 | |
Odorless |
Silver to Gray | |
Silver gray powder | |
99.8% (Metals basis) | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
nickel | |
935 | |
-150+200 Mesh | |
Powder |
Veiligheid en behandeling
Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible). Avoid release to the environment. Refer to special instructions/Safety data sheets.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H350-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 231-111-4
missing translation for 'rtecsNumber' : QR5950000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Nickel powder
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
- Kankerverwekkendheid Categorie 2
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H372-Veroorzaakt schade aan organen.
- H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- EUH208-Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Nickel