Learn More
Nickel(II) sulfate hexahydrate, ACS, 98.0% min, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10101-97-0 | H12NiO10S | 262.839 g/mol
40.24 - 333.66
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10101-97-0
Moleculaire formule H12NiO10S
Molecular Weight (g/mol) 262.839
MDL-nummer MFCD00149813
InChI Key RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Synoniem nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
PubChem CID 5284429
ChEBI CHEBI:53437
IUPAC Name nickel(2+);sulfate;hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Quantity & Availability  
Product Code Brand Aantal Price Quantity & Availability  
11353418
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
036336.22
100 g
40.24
11343418
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
036336.36
500 g
84.24
11363418
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
036336.A4
2.5 kg
333.66
Description
Description
It is the precursor material for Ni electroplating. It is applied in biochemistry and also employed as a calibrant for magnetic susceptibility measurements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Chemical Identifiers
10101-97-0
262.839
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
5284429
nickel(2+);sulfate;hexahydrate
H12NiO10S
MFCD00149813
nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
CHEBI:53437
O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Specifications
Nickel (II) Sulfate Hexahydrate
10101-97-0
Powder
H12NiO10S
nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
nickel(2+);sulfate;hexahydrate
5284429
262.86 (154.77 Anhydrous)
2.07
For analysis ACS
Blue
98% min.
MFCD00149813
Soluble in water. Slightly soluble in alcohol and methanol
O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
262.839
CHEBI:53437
ACS
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H302-H315-H317-H319-H332-H334-H335-H341-H350i-H360D-H372
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 9; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 232-104-9
missing translation for 'rtecsNumber' : QR9600000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Product Identifier
  • Nickel(II) sulfate hexahydrate
Signal Word
  • Gevaar
Hazard Category
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Kankerverwekkendheid Categorie 1A
  • Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
  • Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Hazard Statement
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
  • H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
  • H350i-Kan kanker veroorzaken bij inademing.
  • H360D-Kan het ongeboren kind schaden.
  • H372-Veroorzaakt schade aan organen.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Precautionary Statement
  • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Bevat: Nickel(II) sulfate hexahydrate