Learn More
Nickel(II) Chloride Hexahydrate, puriss. p.a., ≥98%, Honeywell Fluka™
Puriss. p.a.,≥98%
275.96 - 504.25
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7791-20-0
MDL-nummer MFCD00149809
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15623460
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
31462-1KG
1 kg Poly Bottle
275.96
1 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15633460
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
31462-2.5KG
2.5 kg Poly Bottle
504.25
2.50 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7791-20-0
MFCD00149809
Specificatie
Nickel(Ii) Chloride Hexahydrate
7791-20-0
MFCD00149809
237.69g/mol
puriss. p.a.
80°C
NiCl2 · 6H2O
UN3288
≥98%
3.550g/cm3
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Missing Phrase - N15.00950417-P201-P260-P280-P304 + P340 + P312-P308 + P313
H301 + H331-H315-H317-H334-H341-H350i-H360D-H372-H410
missing translation for 'dotInformation' : Class 6.1 - PG 3 - EHS - RQ - Toxic solid, inorganic, n.o.s., HI: all
missing translation for 'rtecsNumber' : QR6480000