Learn More
Nickel(II) chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Nickel(II) chloride, 98%, Cl2Ni, CAS Number-7718-54-9, 250g, 97.5% min. (Argentometry), 100.0, CHEBI:34887, Brown to Orange, 231-743-, 129.6, GHS Signal Word: Danger
64.52 - 233.94
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7718-54-9
MDL-nummer MFCD00011142
InChI Key QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24385
ChEBI CHEBI:34887
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10414905
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
387320500
50 g Glass bottle
64.52
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10222463
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
387322500
250 g Glass bottle
233.94
250 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7718-54-9
QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
CHEBI:34887
MFCD00011142
24385
Specificatie
Nickel(II) chloride
7718-54-9
97.5
Powder
Cl2Ni
MFCD00011142
Solubility in water: slightly soluble
Cl[Ni]Cl
129.6
CHEBI:34887
98%
1001.0°C
Brown to Orange
100.0
97.5% min. (Argentometry)
NiCl2
15, 6590
QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
dichloronickel
24385
129.6
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Toxic if swallowed.
Toxic if inhaled.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Suspected of causing genetic defects.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.<br
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF INHALED: If breathing is difficult,remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-743-
Productidentificatie
  • Nickel(II) chloride
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Kankerverwekkendheid Categorie 1A
  • Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
  • Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
  • H372-Veroorzaakt schade aan organen.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H350i-Kan kanker veroorzaken bij inademing.
  • H360D-Kan het ongeboren kind schaden.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
  • H331-Giftig bij inademing.
  • H301-Giftig bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.