Learn More
Nickel Copper foil, alloy 400, 0.81mm (0.032 in.) thick, Thermo Scientific Chemicals
119.60 - 283.00
Specificatie
Chemische naam of materiaal Nickel Copper foil, Alloy 400
Naamnotitie 0.81mm (0.032 in.) thick
Gem. Mol Gewicht of Mol Gewichtsbereik Ni:Cu; 67:33 wt%
MDL-nummer MFCD00801098
Vorm Foil
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15486795
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
045169.GT
150 x 150 mm
119.60
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15496795
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
045169.HB
300 x 300 mm N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Specificatie
Nickel Copper foil, Alloy 400
Ni:Cu; 67:33 wt%
Foil
0.81mm (0.032 in.) thick
MFCD00801098
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H351-H317
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H350-H372
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures