Learn More
Emma Safety Footwear New York Safety Shoes
Light and comfortable with knitted textile upper and Nano Carbon Composite protective nose. Ideal for workplaces where safety and long-lasting comfort are top priorities. Integrated lacing prevents pressure points from hooks and eyes and the Hydro-Tec™ lining provides optimum breathability.
133.00 - 140.00
Specificatie
Certificeringen/conformiteit EN ISO 20345:2011
Type sluiting Laces
Kleur Gray, Black
Ontwerp New York
Bekledingsmateriaal Hydro-Tec™ Antibacterial
Meer specificaties weergeven
Producten 9
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15928431
Bekijk documenten
Emma Safety Footwear
MM43264739
39
133.00
1 paar
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15938431
Bekijk documenten
Emma Safety Footwear
MM43264740
40
133.00
1 paar
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15948431
Bekijk documenten
Emma Safety Footwear
MM43264741
41
133.00
1 paar
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15958431
Bekijk documenten
Emma Safety Footwear
MM43264742
42
140.00
1 paar
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15968431
Bekijk documenten
Emma Safety Footwear
MM43264743
43
133.00
1 paar
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15978431
Bekijk documenten
Emma Safety Footwear
MM43264744
44
133.00
1 paar
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15988431
Bekijk documenten
Emma Safety Footwear
MM43264745
45
133.00
1 paar
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15998431
Bekijk documenten
Emma Safety Footwear
MM43264746
46
133.00
1 paar
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15908441
Bekijk documenten
Emma Safety Footwear
MM43264747
47
133.00
1 paar
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • S1P-Safety shoe with sole plate for dry work
  • Knitted Textile
  • Polyurethane coated
  • Hydro-Tec™ Antibacterial
  • Metal-free
  • Chrome-free lining
  • ESD certified
Specificatie
Specificatie
EN ISO 20345:2011
Gray, Black
Hydro-Tec™ Antibacterial
Composite
Laces
New York
Textile