Learn More
Neopentylamine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 5813-64-9 | C5H13N | 87.17 g/mol
115.58 - 324.62
Chemische identificatiekenmerken
CAS 5813-64-9
Moleculaire formule C5H13N
Molecular Weight (g/mol) 87.17
MDL-nummer MFCD00008134
InChI Key XDIAMRVROCPPBK-UHFFFAOYSA-N
Synoniem neopentylamine, 2,2-dimethylpropylamine, 1-propanamine, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-1-propylamine, 1-amino-2,2-dimethylpropane, neo-c5h11nh2, 2,2-dimethyl-1-propylamin, neo-pentylamine, neopentyl amine, 2,2-dimethylpropanamine
PubChem CID 79882
IUPAC Name 2,2-dimethylpropan-1-amine
SMILES CC(C)(C)CN
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15254208
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
173690250
25 mL
115.58
15264208
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
173691000
100 mL
324.62
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
5813-64-9
87.17
XDIAMRVROCPPBK-UHFFFAOYSA-N
79882
CC(C)(C)CN
C5H13N
MFCD00008134
neopentylamine, 2,2-dimethylpropylamine, 1-propanamine, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-1-propylamine, 1-amino-2,2-dimethylpropane, neo-c5h11nh2, 2,2-dimethyl-1-propylamin, neo-pentylamine, neopentyl amine, 2,2-dimethylpropanamine
2,2-dimethylpropan-1-amine
Specificatie
Neopentylamine
0.7400g/mL
−13°C
96% min. (GC)
(CH3)3CCH2NH2
MFCD00008134
0.74
Solubility in water: soluble.
CC(C)(C)CN
87.17
87.16
5813-64-9
79.0°C to 82.0°C
Authentic
C5H13N
1.403
04,188
neopentylamine, 2,2-dimethylpropylamine, 1-propanamine, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-1-propylamine, 1-amino-2,2-dimethylpropane, neo-c5h11nh2, 2,2-dimethyl-1-propylamin, neo-pentylamine, neopentyl amine, 2,2-dimethylpropanamine
XDIAMRVROCPPBK-UHFFFAOYSA-N
2,2-dimethylpropan-1-amine
79882
97%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Highly flammable liquid and vapour.
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Wear protective g
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 227-378-1
Productidentificatie
  • Neopentylamine
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.