Learn More
NBD chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10199-89-0 | C6H2ClN3O3 | 199.55 g/mol
30.20 - 270.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10199-89-0
Moleculaire formule C6H2ClN3O3
Molecular Weight (g/mol) 199.55
MDL-nummer MFCD00005808
InChI Key IGHBXJSNZCFXNK-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 4-Chloro-7-nitrobenzofurazan, 4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1, 3-diazole
PubChem CID 25043
ChEBI CHEBI:78878
IUPAC Name 4-chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
SMILES C1=C(C2=NON=C2C(=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10347880
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
172390010
1 g Glass bottle
30.20
10721451
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
172390050
5 g Glass bottle
67.85
10532924
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
172390250
25 g Glass bottle
270.00
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
10199-89-0
199.55
IGHBXJSNZCFXNK-UHFFFAOYSA-N
25043
4-chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
C6H2ClN3O3
MFCD00005808
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan, 4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1, 3-diazole
CHEBI:78878
C1=C(C2=NON=C2C(=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Specificatie
NBD chloride
10199-89-0
100.0
C6H2ClN3O3
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan, 4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1, 3-diazole
IGHBXJSNZCFXNK-UHFFFAOYSA-N
C1=C(C2=NON=C2C(=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
199.55
CHEBI:78878
98%
Crystalline Powder
96.0°C to 99.0°C
97.5
98%
MFCD00005808
Solubility in water: soluble.
Authentic
4-chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
25043
199.55
Brown to Yellow
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement:
Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.
GHS P Statement:
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-496-4
missing translation for 'rtecsNumber' : DF8002400
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
  • NBD chloride
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
  • P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: 4-chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole