Learn More
Masterflex™ Natural Polypropylene Pipe Nipple Threaded Fittings
19.85 - 28.60
Specificatie
Materiaal Polypropylene
Min. Operating Temperature (Metric) -17°C
Max. Operating Temperature (Metric) 87°C
Producttype Pipe Nipple Threaded Fitting
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Poortgrootte Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Poortgrootte Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
13566720
Bekijk documenten
Masterflex™
40610-91
1-1/2 x 11/32 x 21/32in.
23.05
10 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15257847
Bekijk documenten
Masterflex™
40610-93
1-7/8 x 19/32 x 1-1/32in.
28.60
10 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15139222
Bekijk documenten
Masterflex™
40610-94
1-29/32 x 13/16 x 1-5/16in.
19.85
5 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
Polypropylene
-17°C
87°C
Pipe Nipple Threaded Fitting