Learn More
Fisherbrand™ Pipettorpunt voor het laden van gels, naturel polypropyleen
Offers secure, low-force fit with accurate delivery. Fisherbrand™ Gel Loading Pipet Tips are certified and natural in color.
Merk:  Fisherbrand™ 02-1010-3000
Encompass
Produktcode. 11532343
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
  • For use with ErgoOne™, Gilson™, Biohit™, Eppendorf™, Nichiryo™, Oxford-Benchmate™ and StarPet™ systems
  • Length of 56.62mm
  • Orifice outer diameter of 0.58mm, inner diameter of 0.30mm
  • Manufactured from natural polypropylene
Specificatie
Specificatie
0.1 tot 10 μL
Pipetpunt voor het laden van gels
Polypropyleen
Natuurlijk
Te gebruiken met Eppendorf™, Nichiryo, en Oxford™-type ultramicropipettors, Nichiryo™, Oxford™