Learn More
Sampling Systems™ Narrow Sampler Cleaning Brushes
Ensure that the sampler is properly cleaned in order to prevent cross contamination. Sampling Systems™ Narrow Sampler Cleaning Brushes are a range of brushes that are ideal for cleaning both stainless steel and plastic samplers.
25.75 - 44.65
Specificatie
Producttype Cleaning Brush
Materiaal handgreep Aluminum
Type punt Narrow
Diameter (metrisch) borstelhaar 14 mm
Voor gebruik met (apparatuur) Tubes with 7 to 14mm Diameter
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Lengte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Lengte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15142818
Bekijk documenten
Sampling Systems™
8020N-1100
1100 mm
31.90
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15839411
Bekijk documenten
Sampling Systems™
8020N-1600
1600 mm
38.50
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15849411
Bekijk documenten
Sampling Systems™
8020N-2100
2100 mm
44.65
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15859411
Bekijk documenten
Sampling Systems™
8020N-600
600 mm
25.75
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Hygienic nylon brushes
  • Robust aluminum handle
  • Narrow brush shape
Specificatie
Specificatie
Cleaning Brush
Narrow
Tubes with 7 to 14mm Diameter
Aluminum
14 mm