Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston Round Narrow-Mouth Opaque Amber HDPE Bottles with Closure: Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Reduce UV light transmission and protect light-sensitive liquids by using these opaque amber HDPE bottles, ideal for packaging applications.
300.98 - 1465.00
Specificatie
Kleur Ondoorzichtig bruingeel
Beschrijving Ronde Boston-fles met smalle opening
Materiaal HDPE
Steriliteit Niet steriel
Kleur van sluiting Ondoorzichtig bruingeel
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Afmetingen van sluiting Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Afmetingen van sluiting Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10150903
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
312004-0001
30 ml 20 mm
1405.00
Pack of 1000
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10660334
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
312004-0002
60 mL 20 mm
1465.00
1000 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10757113
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
312004-0004
125 mL 24 mm
891.83
Pack of 500
Bekijk hier alternatieve producten
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10445323
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
312004-0008
250 mL 24 mm
610.04
Pack of 250
Bekijk hier alternatieve producten
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10099012
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
312004-0016
500 mL 28 mm
450.46
125 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10008832
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
312004-0032
1 L 38-430 mm
300.98
Pack of 50
Bekijk hier alternatieve producten
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Reduce UV light transmission and protect light-sensitive liquids by using Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston Round Narrow-Mouth Opaque Amber HDPE Bottles with Closure. These bottles are ideal for packaging applications.
Features:
  • Opaque amber high density polyethylene bottles with opaque amber polypropylene closures
  • Uniform walls that are resistant to splitting or puncturing
  • Linerless caps included
  • Bulk-packed for packaging applications
  • Complies with USP requirements of light resistant containers
  • Leakproof† when used with Nalgene closures
Ordering Information:
Bottles and closures are packed in separate polybags within the same carton.
Specificatie
Specificatie
Ondoorzichtig bruingeel
HDPE
Ondoorzichtig bruingeel
Yes
Rond
Polypropyleen (PP)
No
Ronde Boston-fles met smalle opening
Niet steriel
Vervaardigd conform de kwaliteitseisen van ISO 13485:2003. Serumflacons voldoen aan de vereisten van 21CFR177.1520 voor gebruik voor voedingsmiddelen en dranken, USP-klasse VI.
Smal
Zonder voering
Ja (bulkverpakking, los)
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.