Learn More
n-Octane, 97%, pure, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 111-65-9 | C8H18 | 114.23 g/mol
168.28 - 1706.49
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 111-65-9 |
---|---|
Moleculaire formule | C8H18 |
Molecular Weight (g/mol) | 114.23 |
MDL-nummer | MFCD00009556 |
InChI Key | TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | n-octane, oktan, oktanen, ottani, oktanen dutch, heptane, methyl, oktan polish, ottani italian, octane, all isomers, unii-x1rv0b2fjv |
PubChem CID | 356 |
ChEBI | CHEBI:17590 |
IUPAC Name | octane |
SMILES | CCCCCCCC |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10064332
|
Thermo Scientific Acros
325950010 |
1 L | Glass Bottle |
168.28
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10482071
|
Thermo Scientific Acros
325950025 |
2.5 L | Glass Bottle |
326.63
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10797973
|
Thermo Scientific Acros
325950250 |
25 L | Metal drum |
1706.49
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
111-65-9 | |
114.23 | |
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N | |
356 | |
octane |
C8H18 | |
MFCD00009556 | |
n-octane, oktan, oktanen, ottani, oktanen dutch, heptane, methyl, oktan polish, ottani italian, octane, all isomers, unii-x1rv0b2fjv | |
CHEBI:17590 | |
CCCCCCCC |
Specificatie
n-Octane | |
111-65-9 | |
100.0 | |
Colorless | |
125.0°C to 127.0°C | |
Authentic | |
C8H18 | |
1.3965 to 1.3985 | |
01,159 | |
0.708 | |
Solubility in water: 0.0007g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone, freely miscible with ether, benzene, petroleum, ether and gasoline | |
CCCCCCCC | |
114.23 | |
CHEBI:17590 | |
114.23 | |
Pure |
97% | |
96.0 | |
-57.0°C | |
0.7080g/mL | |
13°C | |
96% min. (GC) | |
CH3(CH2)6CH3 | |
MFCD00009556 | |
15,6838 | |
n-octane, oktan, oktanen, ottani, oktanen dutch, heptane, methyl, oktan polish, ottani italian, octane, all isomers, unii-x1rv0b2fjv | |
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N | |
octane | |
356 | |
0.55 mPa.s (20°C) | |
97% | |
Liquid |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
May cause drowsiness or dizziness.
May be fatal if swallowed and enters airways.
Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician.
Do NOT induce vomiting.
Avoid release to the environment.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-892-1
missing translation for 'rtecsNumber' : RG8400000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- n-Octane
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Aspiratietoxiciteit categorie 1
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Octane