Learn More
N,N-Dimethylformamide, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell
Reagent Grade,≥99%
32.90 - 525.59
Chemische identificatiekenmerken
CAS 68-12-2
Moleculaire formule C3H7NO
Molecular Weight (g/mol) 73.10
MDL-nummer MFCD00003284
InChI Key ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC Name N,N-dimethylformamide
SMILES CN(C)C=O
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15627800
SDS Bekijk documenten
Honeywell Research Chemicals
D158550-500ML
500 mL Poly Bottle This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15677790
SDS Bekijk documenten
Honeywell Research Chemicals
D158550-1L
1 L Poly Bottle
91.40
15687790
SDS Bekijk documenten
Honeywell Research Chemicals
D158550-2.5L
2.5 L Poly Bottle
157.87
15637800
SDS Bekijk documenten
Honeywell Research Chemicals
D158550-5L
5 L Poly Bottle This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15647800
SDS Bekijk documenten
Honeywell Research Chemicals
D158550-6X1L
6 x 1 L Poly Bottle
476.80
15617800
SDS Bekijk documenten
Honeywell Research Chemicals
D158550-4X2.5L
4 x 2.5 L Poly Bottle
525.59
Beschrijving
Beschrijving
  • ≥95% for general laboratory use.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
68-12-2
73.10
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:17741
CN(C)C=O
C3H7NO
MFCD00003284
6228
N,N-dimethylformamide
Specificatie
N,N-Dimethylformamide
Reagent Grade, ≥99%
≥90.0000%
0.944 g/mL(lit.)
0.152
833°F
HCON(CH3)2
2.7 mmHg (20°C)
605365
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
CN(C)C=O
73.10
CHEBI:17741
>99%
-61°C (literature)
68-12-2
≤100.0000%
152°C to 153°C
57.5°C
C3H7NO
MFCD00003284
UN2265
max. 0.1%
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
N,N-dimethylformamide
6228
73.10
Reagent
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P201-P210-P261-P280-P308 + P313-P370 + P378
missing translation for 'shelfLife' : 1080 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group:3: III; Proper Shipping Name: N,N-Dimethylformamide
missing translation for 'einecsNumber' : 200-679-5
missing translation for 'rtecsNumber' : LQ2100000
Recommended Storage : Room Temp
Productidentificatie
  • N,N-Dimethylformamide
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
Gevarenaanduiding
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H312 + H332-Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H360D-Kan het ongeboren kind schaden.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.