Learn More
N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal, ca. 97%, Thermo Scientific Chemicals
72.46 - 694.46
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 4637-24-5, 149-73-5, 68-12-2, 67-56-1 |
---|---|
Moleculaire formule | C5H13NO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 119.16 |
MDL-nummer | MFCD00008482 |
InChI Key | ZSXGLVDWWRXATF-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | n,n-dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxytrimethylamine, dimethoxymethyl dimethylamine, methanamine, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylformamide-dimethylacetal, dmf dimethyl acetal, dmfdma, dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethylmethylamine, dimethoxy dimethylamino methane |
PubChem CID | 78373 |
ChEBI | CHEBI:85061 |
IUPAC Name | (dimethoxymethyl)dimethylamine |
SMILES | COC(OC)N(C)C |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10001900
|
Thermo Scientific Acros
161250250 |
25 g | Glass bottle |
72.46
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10687322
|
Thermo Scientific Acros
161251000 |
100 g | Glass bottle |
209.04
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10317390
|
Thermo Scientific Acros
161255000 |
500 g | Glass bottle |
694.46
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagentChemische identificatiekenmerken
4637-24-5, 149-73-5, 68-12-2, 67-56-1 | |
119.16 | |
ZSXGLVDWWRXATF-UHFFFAOYSA-N | |
78373 | |
(dimethoxymethyl)dimethylamine |
C5H13NO2 | |
MFCD00008482 | |
n,n-dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxytrimethylamine, dimethoxymethyl dimethylamine, methanamine, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylformamide-dimethylacetal, dmf dimethyl acetal, dmfdma, dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethylmethylamine, dimethoxy dimethylamino methane | |
CHEBI:85061 | |
COC(OC)N(C)C |
Specificatie
N, N-Dimethylformamide dimethyl acetal | |
4637-24-5, 149-73-5, 68-12-2, 67-56-1 | |
100.0 | |
0.8900g/mL | |
7°C | |
96% min. (GC) | |
(CH3)2NCH(OCH3)2 | |
MFCD00008482 | |
03,115; 04,184; 05,254; 06,221; 08,191; 09,182; 10,158; 13,120; 05,646; 06,566; 07,355; 09,447; 11,501 | |
n,n-dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxytrimethylamine, dimethoxymethyl dimethylamine, methanamine, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylformamide-dimethylacetal, dmf dimethyl acetal, dmfdma, dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethylmethylamine, dimethoxy dimethylamino methane | |
ZSXGLVDWWRXATF-UHFFFAOYSA-N | |
(dimethoxymethyl)dimethylamine | |
78373 | |
119.16 | |
Liquid |
ca 97% | |
96.0 | |
Colorless | |
102.0°C to 104.0°C | |
Authentic | |
C5H13NO2 | |
1.3972 | |
1993 | |
0.89 | |
Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in many organic solvents | |
COC(OC)N(C)C | |
119.16 | |
CHEBI:85061 | |
ca. 97% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Highly flammable liquid and vapor.
Causes serious eye damage.
May cause an allergic skin reaction.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF exposed or concerned: Get medical attention/advice.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face p
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 225-063-3
missing translation for 'tsca' : TSCA
- N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
- Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H360D-Kan het ongeboren kind schaden.
Veiligheidsmaatregel
- P102-Buiten het bereik van kinderen houden.
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/en zeep wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Methanamine, 1,1-dimethoxy-N,N-dimethyl-, Methyl orthoformate, Dimethylformamide,Methyl alcohol