Learn More
N-Methylformamide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
19.10 - 133.67
Chemische identificatiekenmerken
CAS 123-39-7
Moleculaire formule C2H5NO
Molecular Weight (g/mol) 59.06
MDL-nummer MFCD00003280
InChI Key ATHHXGZTWNVVOU-UHFFFAOYSA-N
Synoniem methylformamide, monomethylformamide, formamide, n-methyl, n-formylmethylamine, n-methyl-formamide, n-monomethylformamide, n-methyl formamide, hconhch3, unii-xpe4g7y986, formamide, methyl
PubChem CID 31254
ChEBI CHEBI:7438
IUPAC Name N-methylformamide
SMILES CNC=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10025740
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
414330050
5 g Glass bottle This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
10697191
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
414331000
100 g Glass bottle
28.34
100 gram
10157273
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
414330010
1 kg Glass bottle
133.67
1 kg
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
123-39-7
59.06
ATHHXGZTWNVVOU-UHFFFAOYSA-N
31254
N-methylformamide
C2H5NO
MFCD00003280
methylformamide, monomethylformamide, formamide, n-methyl, n-formylmethylamine, n-methyl-formamide, n-monomethylformamide, n-methyl formamide, hconhch3, unii-xpe4g7y986, formamide, methyl
CHEBI:7438
CNC=O
Specificatie
N-Methylformamide
123-39-7
100.0
Colorless
199.0°C to 201.0°C
Authentic
C2H5NO
1.4310 to 1.4330
04, 58
1.003
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in acetone and alcohol
CNC=O
59.06
CHEBI:7438
59.06
Liquid
99+%
99.0
-3.2°C
1.0030g/mL
111°C
98.5% min. (GC)
HCONHCH3
MFCD00003280
15, 6147
methylformamide, monomethylformamide, formamide, n-methyl, n-formylmethylamine, n-methyl-formamide, n-monomethylformamide, n-methyl formamide, hconhch3, unii-xpe4g7y986, formamide, methyl
ATHHXGZTWNVVOU-UHFFFAOYSA-N
N-methylformamide
31254
1.9 mPa.s (20°C)
99%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful in contact with skin.
May damage the unborn child.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF exposed o
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-624-6
missing translation for 'rtecsNumber' : LQ3000000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
  • N-Methylformamide
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
Gevarenaanduiding
  • H360D-Kan het ongeboren kind schaden.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
Veiligheidsmaatregel
  • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.