Learn More
n-Hexane, 95%, Optima™ for HPLC and GC/MS, Fisher Chemical™
High purity and versatile solvent suitable for HPLC, spectrophotometry, and GC/MS analysis
85.80 - 560.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 110-54-3, 107-83-5, 96-14-0 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H14 |
Molecular Weight (g/mol) | 86.18 |
MDL-nummer | MFCD02179311 |
InChI Key | VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes |
PubChem CID | 8058 |
ChEBI | CHEBI:29021 |
IUPAC Name | hexane |
SMILES | CCCCCC |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
16594334
|
Fisher Chemical
H306-1 |
1 L | Amber Soda Lime Glass |
85.80
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
16504344
|
Fisher Chemical
H306-4 |
4 L | Amber Soda Lime Glass |
560.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
16514344
|
Fisher Chemical
H306SK-4 |
4 L | Safe-Cote™ Amber Glass |
267.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
- Screened for fluorescing and UV-absorbing contaminants to reduce interferences for smoother baselines
- Tested for GC/MS suitability
- Also meets ACS specifications
- Intended for research use only
Chemische identificatiekenmerken
110-54-3, 107-83-5, 96-14-0 | |
86.18 | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
8058 | |
hexane |
C6H14 | |
MFCD02179311 | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
CHEBI:29021 | |
CCCCCC |
Specificatie
n-Hexane | |
0.005 AU max. at 254nm, 0.005 AU max. at 280nm, 0.07 AU max. at 220nm, 0.25 AU max. at 210nm, 1.00 AU max. at 195nm | |
Colorless | |
69°C | |
Liquid | |
1.3710 to 1.3750 (at 25°C) | |
1ppm max. | |
MFCD02179311 | |
1208 | |
0.01% max. | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
hexane | |
8058 | |
86.17 |
-95°C | |
110-54-3, 107-83-5, 96-14-0 | |
0.659g/cm³ | |
Pass Test | |
Also meets ACS specifications | |
95% | |
C6H14 | |
160mbar at 20°C | |
0.31 mPa/s at 20°C | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
CCCCCC | |
86.18 | |
CHEBI:29021 | |
OPTIMA™ |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class 3, : Flammable Liquid
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- n-Hexane
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
- Aspiratietoxiciteit categorie 1
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H361f-Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
- H373-Kan schade aan organen.
- H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P331-GEEN braken opwekken.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: hexane, 2-methylpentane, 3-methylpentane