Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-L-cysteine, 98%
57.60 - 974.13
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 616-91-1 |
---|---|
Moleculaire formule | C5H9NO3S |
Molecular Weight (g/mol) | 163.19 |
MDL-nummer | MFCD00004880 |
InChI Key | PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N |
Synoniem | n-acetyl-l-cysteine, acetylcysteine, n-acetylcysteine, mercapturic acid, acetadote, l-acetylcysteine, broncholysin, fluimucil, mucomyst, fluprowit |
PubChem CID | 12035 |
ChEBI | CHEBI:28939 |
IUPAC Name | (2R)-2-acetamido-3-sulfanylpropanoic acid |
SMILES | CC(=O)NC(CS)C(=O)O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10162970
|
Thermo Scientific Chemicals
160280250 |
25 g | Glass bottle |
57.60
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10521221
|
Thermo Scientific Chemicals
160280500 |
50 g | Glass bottle |
83.72
50 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10521974
|
Thermo Scientific Chemicals
160282500 |
250 g | Glass bottle |
313.56
250 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10475365
|
Thermo Scientific Chemicals
160280010 |
1 kg | Glass bottle |
974.13
1 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
616-91-1 | |
163.19 | |
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N | |
12035 | |
(2R)-2-acetamido-3-sulfanylpropanoic acid |
C5H9NO3S | |
MFCD00004880 | |
n-acetyl-l-cysteine, acetylcysteine, n-acetylcysteine, mercapturic acid, acetadote, l-acetylcysteine, broncholysin, fluimucil, mucomyst, fluprowit | |
CHEBI:28939 | |
CC(=O)NC(CS)C(=O)O |
Specificatie
N-Acetyl-L-cysteine | |
97.5 | |
109.0°C to 111.0°C | |
0.5% max. | |
Authentic | |
C5H9NO3S | |
MFCD00004880 | |
+ 5.50 | |
Solubility in water: soluble in water. | |
CC(=O)NC(CS)C(=O)O | |
163.19 | |
CHEBI:28939 | |
98% |
616-91-1 | |
100.0 | |
White | |
0.5% max. | |
98% | |
HSCH2CH(NHCOCH3)CO2H | |
15, 83 | |
n-acetyl-l-cysteine, acetylcysteine, n-acetylcysteine, mercapturic acid, acetadote, l-acetylcysteine, broncholysin, fluimucil, mucomyst, fluprowit | |
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N | |
(2R)-2-acetamido-3-sulfanylpropanoic acid | |
12035 | |
163.19 | |
Crystalline Powder or Crystals |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 210-498-3
Productidentificatie
- N-Acetyl-L-cysteine