Learn More
Macherey-Nagel™ N 13 aluminum Closure
Merk:  Macherey-Nagel™ 70257
Produktcode. 10630303
  • 59.45 / 100 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
Silver
Butyl dark gray / PTFE gray(only centrically laminated with PTFE, typically called Pharma-Fix)
2 mm
Aluminum, Butyl Rubber, PTFE
100 Pk.
Crimp Cap