Learn More
MP Biomedicals™ Poly-D-Lysine Hydrobromide Attachment Factors
Facilitate attachment, adherence, and spreading in the culture of adherent cells
107.00 - 245.00
Specificatie
Content And Storage -20°C
Producttype Poly-D-Lysine
Steriliteit Non-sterile
Bron Synthetic
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11446632
Bekijk documenten
MP Biomedicals™
0215017525
25 mg
147.00
11436632
Bekijk documenten
MP Biomedicals™
0215017510
10 mg
107.00
11456632
Bekijk documenten
MP Biomedicals™
0215017550
50 mg
245.00
Beschrijving
Beschrijving
Nonsterile.
Specificatie
Specificatie
-20°C
Poly-D-Lysine
Non-sterile
Synthetic