Learn More
MP Biomedicals™ Lysozyme from Chicken Egg White
2X crystallized, salt-free and soluble
Merk: MP Biomedicals™ 0210083410
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
Activity: >9000 units/mg protein. Unit Definition: One unit will cause a decrease in A450 of 0.001 per minute at pH 6.24 and 25°C using Micrococcus lysodeikticus as substrate.
- Lyophilized
- Synonyms: Muramidase, Mucopeptide N-acetylmuramoylhydrolase
- CAS: 9001-63-2
Specificatie
2X | |
11 | |
0°C | |
10 g | |
14388 | |
Crystallized, Lyophilized |
White | |
Lysing E. coli and Streptomycetes for extraction purposes such as extracting group specific Antigen | |
Chicken egg white | |
Lysozyme | |
Surface-active reagents such as Dodecyl Sulfate, Alcohols and Fatty Acids, Imidazole and Indole derivatives are inhibitors via formation of change-transfer complexes |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Lysozyme
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
- P321-Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
- P333+P313-Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Lysozyme