Learn More
MP Biomedicals™ Dispase
From Bacillus polymyxa
399.00
Specificatie
Kleur Tan
pH 6 to 8.5
Voor gebruik met (toepassing) Protein sequencing
Content And Storage 4°C
Bron Bacillus polymyxa
Meer specificaties weergeven
Producten 1
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11476791
Bekijk documenten
MP Biomedicals™
0219502225
25 U
399.00
25 eenheden
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Microbial metalloenzyme used in tissue dissociation (primary cell cultures) and subcultivation (secondary cell cultures). Extremely stable. Activity: 6U/mg. Unit Definition: One unit is the amount of enzyme which liberates 1.0μmole of Tyr per minute at 37°C, pH 7.5. MW: 35.9kDa. Lyophilized.
Ref.: Akimoto, Y., et al., J. Histochem. Cytochem., 40: 1129 (1992).
Specificatie
Specificatie
Tan
Protein sequencing
Bacillus polymyxa
35.9
Lyophilized Powder
6 to 8.5
4°C
Dispase
EDTA, EGTA, Hg2+, other heavy Metals
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P103-Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P102-Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .