Learn More
Jenway™ Moulded Cuvette Rack
Holds 16 Cuvettes, 10 x 10mm
Merk:  Jenway™ 99610-35
Produktcode. 11434839
  • 41.60 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
For use with Jenway 63 and 67 Series Spectrophotmeters
Specificatie
Specificatie
Cuvettes (10 x 10 mm)
16
Jenway 63 and 67 Series Spectrophotmeters