Learn More
Molecular sieves, 5A, 3-5mm (0.12-0.20in) beads, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 69912-79-4 | AlNaO6Si2 | 202.14 g/mol
47.65 - 126.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 69912-79-4
Moleculaire formule AlNaO6Si2
Molecular Weight (g/mol) 202.14
MDL-nummer MFCD00147627
InChI Key URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC Name aluminum;sodium;dioxido(oxo)silane
SMILES [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11327575
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
L05722.30
250 g
47.65
250g
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11337575
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
L05722.0B
1000 g
126.00
1kg
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
Molecular sieves, 13X, 3-5mm (0.12-0.20in) beads are used for liquefied petroleum gas, natural gas drying, desulfurization, clean. It is used as an adsorbent for gases and liquids. It is used in chemistry laboratory for separating compounds and drying reaction starting materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
69912-79-4
202.14
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
aluminum;sodium;dioxido(oxo)silane
AlNaO6Si2
MFCD00147627
19758701
[Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Specificatie
Molecular sieves, 5A
Hygroscopic
AlNaO6Si2
Insoluble in water.
[Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
202.14
3 to 5mm (0.12 to 0.20 in) beads
69912-79-4
MFCD00147627
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
aluminum;sodium;dioxido(oxo)silane
19758701
Video's
Veiligheid en behandeling
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt