Learn More
Molecular Sieves, 3 Å, 4 to 8mesh, Honeywell Fluka™
Beads, 4-8 mesh
210.59 - 795.24
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 308080-99-1 |
---|---|
Moleculaire formule | AlNaO6Si2 |
Molecular Weight (g/mol) | 202.135 |
MDL-nummer | MFCD00131613 |
InChI Key | URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 19758701 |
IUPAC Name | aluminum;sodium;dioxido(oxo)silane |
SMILES | [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15661840
|
Honeywell-Fluka
208574-1KG |
1 kg |
210.59
1 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15671840
|
Honeywell-Fluka
208574-5KG |
5 kg |
795.24
5 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Chemische identificatiekenmerken
308080-99-1 | |
202.135 | |
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N | |
aluminum;sodium;dioxido(oxo)silane |
AlNaO6Si2 | |
MFCD00131613 | |
19758701 | |
[O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3] |
Specificatie
Molecular Sieves, 3 Å | |
308080-99-1 | |
KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O | |
NONH for all modes of transport | |
[O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3] | |
202.135 |
4 to 8mesh | |
AlNaO6Si2 | |
MFCD00131613 | |
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N | |
aluminum;sodium;dioxido(oxo)silane | |
19758701 |