Learn More
Gilson™ Mini Vortex Mixer
With touch-activated operation, the Mini Vortex Mixer provides powerful mixing in a small footprint for tubes up to 50 mL.
268.00
Specificatie
Snelheidsbereik Fixed, 2800 rpm
Spanning 100/240 V
Producttype Vortex Mixer
Frequentie 50/60 Hz
Hoogte (Engels) 2.6 in.
Meer specificaties weergeven
Producten 1
Produktcode Merk Type plug Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Type plug Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
16308611
Bekijk documenten
Gilson™
36110710
EU Plug
268.00
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Small size, but powerful mixing
  • The Mini Vortex Mixer delivers a fixed speed of 2,800 rpm by only applying slight pressure to the center of the spill-resistant vortex head.
  • Remove the pressure and the vortex motor immediately stops.
  • The entire operation is quiet and smooth and contained in a small 10 x 10 cm (4 x 4 in.) footprint.
Specificatie
Specificatie
Fixed, 2800 rpm
Vortex Mixer
2.6 in.
3.7 in.
3.9 in.
1 lb.
100/240 V
50/60 Hz
6.6 cm
9.4 cm
9.9 cm
0.4 kg