Learn More
B Braun™ Mini-Spike™ doseerpennen
Gebruikt voor het injecteren en optrekken van vloeistoffen uit flacons of halfzachte containers. B Braun™ Mini-Spike™-doseerpennen hebben een lekvrij afdichtende klikdop en contact-beveiligde connector met geïntegreerd luchtfilter.
Merk:  B Braun™ 4550242
Produktcode. 10290373
  • 141.00 /
Beschrijving
Beschrijving
Geventileerde doseringspen voor het injecteren en optrekken van vloeistoffen uit flacons of halfzachte containers
  • Strak afdichtende klikdop
  • Contactbeschermde connector
  • Geïntegreerd luchtfilter 0.45 μm
  • Voor alle conventionele multidoseercontainers van 3-1000 ml
Specificatie
Specificatie
Groen
Integrated 0.5μm vent filter
50 per pak
Voor het injecteren en optrekken van vloeistoffen uit flacons of halfzachte containers
Geventileerde doseringspennen
Luer Lock