Learn More
Mineral oil, pure, Thermo Scientific Chemicals
29.47 - 324.77
Chemische identificatiekenmerken
CAS 8042-47-5
Moleculaire formule C16H10N2Na2O7S2
Molecular Weight (g/mol) 452.363
InChI Key AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synoniem acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
PubChem CID 9566064
IUPAC Name disodium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-1,3-disulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10229650
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
415080060
6 mL
29.47
6 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10219650
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
415080010
1 L
50.48
1 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11924071
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
415080025
2.5 L
96.88
2.50 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15244734
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
415080100
10 L
324.77
10 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
8042-47-5
452.363
acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
disodium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-1,3-disulfonate
C16H10N2Na2O7S2
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
9566064
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specificatie
Mineral oil
Colorless
220°C
Glass bottle
1.4760 to 1.4830
acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
disodium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-1,3-disulfonate
9566064
Pure
8042-47-5
0.8770g/mL
Authentic
C16H10N2Na2O7S2
0.877
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene, chloroform, ether, cs2,, petroleum ether, oils, miscible with wax and fats, insoluble in ethanol
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
452.363
65-75 mm2/s (40°C)
Oily Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 232-455-8