Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, PES, 0.22 μm
BIOPHARMA
Millex™ PES Syringe Filter, 0.22 μm for removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines.
381.00 - 2440.00
Specificatie
Aansluitingen Male Luer Slip
Voor eenmalig gebruik Single-use
Type filter Syringe Filter
Voor gebruik met (apparatuur) Syringe
Materiaal Polypropylene
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Diameter (metrisch) filter Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Diameter (metrisch) filter Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11755223
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Merck
SLGPX13NK
13 mm 1000/Pk.
2205.00
1000 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11790453
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Merck
SLGPX13NL
13 mm Verpakking van 100 stuks
381.00
100 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10509952
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Merck
SLGP033NB
33 mm 250/Pk.
1070.00
250 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10163282
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Merck
SLGP033NK
33 mm 1000/Pk.
2440.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Overview of Non-Sterile Millex™ Syringe Filters with PES Membrane:
  • Non-sterile Millex™ syringe filters with Millipore Express™ PLUS polyethersulfone (PES) membrane provide fast filtration of aqueous and mild organic solutions.
  • Low protein binding to minimize interaction with your sample and maximize recovery.
  • Polypropylene housing, offering a low level of extractables and broad chemical compatibility.
Applications:
  • Buffer Filtration, Clarification of Aqueous Solutions
Specificatie
Specificatie
Male Luer Slip
Syringe Filter
Polypropylene
0.22 μm
Analytical sample prep
Single-use
Syringe
PES