Learn More
Ansell Microgard™ 1500 Plus White Coveralls with Hood
Provides a good barrier against particulates such as asbestos, brick dust and cement dust. Ansell Microgard™ 1500 Plus White Coveralls with Hood filter 99.9% of particles >3μ.
191.00 - 255.00
Producten 6
Produktcode Merk dimSize Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk dimSize Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15506494
Bekijk documenten
Ansell
WH15S-00111-03
255.00
Toevoegen aan winkelmandje
15596484
Bekijk documenten
Ansell
WH15S-00111-02
255.00
Toevoegen aan winkelmandje
15516494
Bekijk documenten
Ansell
WH15S-00111-04
255.00
Toevoegen aan winkelmandje
15526494
Bekijk documenten
Ansell
WH15S-00111-05
255.00
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
15536494
Bekijk documenten
Ansell
WH15S-00111-06
191.00
Toevoegen aan winkelmandje
15546494
Bekijk documenten
Ansell
WH15S-00111-07
191.00
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Coverall with 3-piece hood, stitched seams, elasticated hood, waist, wrists and ankles
  • 2-way front zipper with re-sealable stormflap
  • Anti-static treated SMS fabric
  • Breathable to help reduce the risk of heat stress
  • Silicone-free which is critical in spray painting applications
  • Optimized body fit for wearer comfort and safety