Learn More
Fisherbrand pH Microelectrode Diameter 6mm pH-meting van 0 tot 13 pH, KCL electrolyt 4 mol/l verzadigd AgCl en BNC aansluiting
Merk:  Fisherbrand
pH Microelectrode Diameter 6mm pH-meting van 0 tot 13 pH, KCL electrolyt 4 mol/l verzadigd AgCl en BNC aansluiting
Overige gegevens : Weight : 0.13000kg
Produktcode. 11769798
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »