Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrile Gloves
MICRO-TOUCH™ Nitrile Gloves feature a thin, yet durable nitrile construction to provide healthcare professionals the reliable protection and tactility they need. These gloves are approved for chemotherapy use.
11.80 - 14.00
Specificatie
Toepassingen Healthcare
AQL 1.5
Kleur Blue
Voor eenmalig gebruik Single-use
Afwerking buitenzijde Partially Textured
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
17863702
Bekijk documenten
Ansell
313029060
X-Small
14.00
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
17843802
Bekijk documenten
Ansell
313029070
Small
14.00
100 stuks
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
17823802
Bekijk documenten
Ansell
313029080
Medium
11.80
100 stuks
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
17803642
Bekijk documenten
Ansell
313029090
Large
14.00
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
17803752
Bekijk documenten
Ansell
313029100
X-Large
11.80
100 stuks
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Designed with a thin, yet durable nitrile formulation for dependable protection
  • Royal blue color provides greater contrast than standard light blue nitrile gloves
  • Approved for use with chemotherapy drugs
Specificatie
Specificatie
Healthcare
Blue
Partially Textured
0.13 mm
Nitrile
0.08 mm
100 Gloves/Box, 10 Boxes/Cs.
1.5
Single-use
5.1 mil
Yes
3.1 mil
Powder Free