Learn More
SI Analytics™ Micro Resistance Thermometer
SI Analytics™ Micro Resistance Thermometer is used to measure temperature and changes resistance when there is a change in temperacture.
233.00 - 285.00
Specificatie
Inclusief 2 x 4mm banana plugs
Producttype Sonde
Max. temperatuur (metrisch) 200°C
Min. Temperature (Metric) -30°C
Temperatuurbereik (metrisch) -30°C to +200°C
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Lengte (metrisch) Materiaal Model Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Lengte (metrisch) Materiaal Model Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12038083
Bekijk documenten
SI Analytics™
285105308
170 mm Stainless Steel W 5791 NN HT
233.00
Toevoegen aan winkelmandje
10373442
Bekijk documenten
SI Analytics™
285105238
250 mm Glass W 5780 NN HT
285.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Use to measure temperature
  • Comes equipt with 2 x 4mm banana plugs
Specificatie
Specificatie
2 x 4mm banana plugs
200°C
-30°C to +200°C
Sonde
-30°C