Learn More
Macherey-Nagel™ Methylation Smittel TMSH
171.00 - 324.00
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10123013
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
701520.110
10 mL
171.00
10389991
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
701520.201
1 mL
324.00
Beschrijving
Beschrijving
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • TMSH, 0,2 M, 1x10 mL
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H301-Giftig bij inslikken.
  • H311-Giftig bij contact met de huid.
  • H331-Giftig bij inademing.
  • H370-Veroorzaakt schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P405-Achter slot bewaren.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: methanol, TMSH