Learn More
Methyl Orange solution, Honeywell Fluka™
Indicator, 0.1%, Reag. Ph. Eur.
68.03 - 68.28
Chemische identificatiekenmerken
CAS 547-58-0
Moleculaire formule C14H14N3NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 327.334
MDL-nummer MFCD00007502
InChI Key STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23673835
IUPAC Name sodium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzenesulfonate
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15674290
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
34576-500ML
500 mL
68.03
15664290
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
34576-1L
1 L This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
547-58-0
327.334
STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
sodium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzenesulfonate
C14H14N3NaO3S
MFCD00007502
23673835
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specificatie
Methyl Orange solution
C14H14N3NaO3S
UN1993
STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
sodium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzenesulfonate
23673835
0.10%
547-58-0
MFCD00007502
4732884
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
327.334
327.33g/mol
39°C (102.2°F)
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P210-P403 + P235
Productidentificatie
  • Methyl Orange solution
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Sodium 4-(4-dimethylaminophenylazo)benzenesulphonate