Learn More
Thermo Scientific Chemicals Metanil Yellow (Tech.), 85%
40.50 - 80.70
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 587-98-4 |
---|---|
Moleculaire formule | C18H14N3NaO3S |
Molecular Weight (g/mol) | 375.378 |
InChI Key | NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M |
Synoniem | Acid Yellow 36, 3-[[4-(Phenylamino)phenyl]azo]benzenesulfonic acid monosodium salt, C.I. 13065, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt |
PubChem CID | 3935589 |
ChEBI | CHEBI:87235 |
IUPAC Name | sodium;3-[(4-anilinophenyl)diazenyl]benzenesulfonate |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10472971
|
Thermo Scientific Chemicals
413721000 |
100 g |
40.50
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
10771252
|
Thermo Scientific Chemicals
413722500 |
250 g |
80.70
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicatorChemische identificatiekenmerken
587-98-4 | |
375.378 | |
Acid Yellow 36, 3-[[4-(Phenylamino)phenyl]azo]benzenesulfonic acid monosodium salt, C.I. 13065, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt | |
CHEBI:87235 | |
C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+] |
C18H14N3NaO3S | |
NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M | |
3935589 | |
sodium;3-[(4-anilinophenyl)diazenyl]benzenesulfonate |
Specificatie
Metanil Yellow | |
587-98-4 | |
C18H14N3NaO3S | |
15, 5999 | |
Solubility in water: 25g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, moderately soluble in benzene and ether, slightly soluble in acetone | |
Authentic | |
sodium;3-[(4-anilinophenyl)diazenyl]benzenesulfonate | |
3935589 | |
375.38 | |
Glass bottle | |
Powder |
tech., 85% | |
80% min. | |
16, 330 | |
Acid Yellow 36, 3-[[4-(Phenylamino)phenyl]azo]benzenesulfonic acid monosodium salt, C.I. 13065, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt | |
NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M | |
C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+] | |
375.378 | |
CHEBI:87235 | |
Pure | |
Orange |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 209-608-2
missing translation for 'rtecsNumber' : DB7329500
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H361-Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
- H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.