Learn More
Aroclor 1242 in Iso-octane 1000μg/mL, Fisher Chemical™
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Merk: Fisher Chemical F115711
Aantal | 1 mL |
---|
Specificatie
Aroclor 1242 | |
53469-21-9 | |
C12H6Cl4 | |
1000 μg/mL | |
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl | |
Organic Single-component Standard Solution | |
63103 |
Ampoule | |
1 mL | |
1262 | |
ALFHIHDQSYXSGP-UHFFFAOYSA-N | |
1,2-dichloro-3-(2,4-dichlorophenyl)benzene | |
291.98 | |
Iso-octane |
Veiligheid en behandeling
- ORGANIC SINGLE COMPONENT STANDARD SOLUTION 1000 ug/ml Aroclor 1242 in Iso-octane (F115711)
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
- Aspiratietoxiciteit categorie 1
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P233-In goed gesloten verpakking bewaren.
- P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.
- P241-Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/ apparatuur gebruiken.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P271-Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P321-Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
- P331-GEEN braken opwekken.
- P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
- P370+P378-In geval van brand: blussen met .
- P391-Gelekte/gemorste stof opruimen.
- P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
- P403+P235-Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
- P405-Achter slot bewaren.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .