Learn More
Mercury Standard For ICP, 1000μg/mL in 10% HNO3, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
67.05 - 135.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7439-97-6, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Moleculaire formule | Hg |
Molecular Weight (g/mol) | 200.59 |
MDL-nummer | MFCD00011035 |
InChI Key | QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 23931 |
ChEBI | CHEBI:16170 |
IUPAC Name | mercury |
SMILES | [Hg] |
Inclusief: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
11929542
|
SPEX Certiprep
PLHG4-2Y |
125 mL | Triple-leached LDPE bottle |
67.05
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10112202
|
SPEX Certiprep
PLHG4-2X |
500 mL | Triple-leached LDPE bottle |
135.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analyte | Concentration |
---|---|
Hg | 1000μg/mL |
Certificeringen
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Chemische identificatiekenmerken
7439-97-6, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
200.59 | |
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:16170 | |
[Hg] |
Hg | |
MFCD00011035 | |
23931 | |
mercury |
Specificatie
Mercury Standard | |
0.0, 5.0, 94.99 | |
Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels. | |
Hg | |
AA, ICP | |
[Hg] | |
mercury | |
23931 | |
Certified Reference Material | |
Assurance |
7439-97-6, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
0.0, 5.0, 94.99 | |
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. | |
MFCD00011035 | |
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation | |
200.59 | |
CHEBI:16170 | |
10% HNO3 |
Veiligheid en behandeling
Causes severe skin burns and eye damage May damage fertility or the unborn child. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Harmful to aquatic life with long lasting effects.
missing translation for 'dotInformation' : Hazardous
Recommended Storage : Ambient
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H360-Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
Veiligheidsmaatregel
- P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
- P102-Buiten het bereik van kinderen houden.
- P103-Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P321-Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
- P405-Achter slot bewaren.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: nitric acid, mercury
Product intended for laboratory use only