Learn More
Melting Point (Benzophenone, Benzoic Acid, Anthraquinone) Standard Set, Reagecon
Specially prepared to calibrate, control, verify or qualify melting point (MP) devices.
Merk: Reagecon RMPSET2
Beschrijving
- Melting Point Reference Standard, Melting Point Reference Material
- The exceptional purity of this product is critical as MP will change with the presence of very small quantities of impurities.
- This product is produced in accordance with the European, US and Chinese Pharmacopeia requirements.
- The product can assist in identifying a compound or derivative or checking the purity or thermal stability of a known compound.
- Tested and certified using a reference melting point apparatus that is calibrated using Certified Reference Materials to give traceability to the ITS-90 Temperature Scale.
- Both the meniscus formation and complete liquefaction temperatures are certified.
Specificatie
Accuracy ± 0.03°C | |
3 x 1 g | |
Solid |
Blue Glass Bottle | |
Benzophenone 47 to 49°C Standard, Benzoic Acid 121 to 123°C Standard, Anthraquinone 283 to 286°C Standard |
Veiligheid en behandeling
- X3 MELTING P. STD BENZOPHENONE,BENZ,ANTHRAQUI10GR
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Kankerverwekkendheid Categorie 1B
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H372-Veroorzaakt schade aan organen.
- H350-Kan kanker veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
- P202-Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P321-Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
- P362+P364-Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P405-Achter slot bewaren.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: anthraquinone, benzoic acid