Learn More
Pal International™ MediPal MediAlcohol Wipes
Contains 70% IPA for rapid disinfection of non-porous surfaces and non-invasive medical devices. Pal International™ MediPal MediAlcohol Wipes are easily stored on a trolley, countertop or with a wall-mounted bracket.
Merk: Pal International™ W600110MPCE
14.80 EUR valid until 2025-08-24
Use promo code "24132" to get your promotional price.
Beschrijving
- Contains 200 wipes made of Tritex non-woven material
- Contains 70% w/w isopropyl alcohol.
- Fast and effective disinfection of surfaces and non-invasive medical devices that are not sensitive to alcohol.
- Used by infection prevention teams to fight infection and ensure healthy, clinically clean environments for patients
- Leaves no visible residue on glass or stainless steel surfaces.
- Easily stored on a trolley, countertop or within a wall mounted dispenser bracket.
- Independently certified as Bactericidal (including TB), Virucidal, Yeasticidal
- Tested in accordance to European standard tests: EN 1276, EN 13727, EN 14561, EN 13697, EN14563, EN1650, EN13624
Specificatie
Alcohol Wipe | |
Single-use | |
Disinfection of non-porous surfaces and non-invasive medical devices |
EN Standards | |
195 x 205 mm | |
1 Canister (200 wipes) |
Veiligheid en behandeling
- Medipal Alcohol Wipes
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P233-In goed gesloten verpakking bewaren.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
- P370+P378-In geval van brand: blussen met .