Learn More
ME2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Merk:  Proteintech 24944-1-AP-150UL
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 16873465
  • 410.00 /
Beschrijving
Beschrijving
ME2 encodes a mitochondrial NAD-dependent malic enzyme, a homotetrameric protein, that catalyzes the oxidative decarboxylation of malate to pyruvate. It had previously been weakly linked to a syndrome known as Friedreich ataxia that has since been shown to be the result of mutation in a completely different gene. Certain single-nucleotide polymorphism haplotypes of this gene have been shown to increase the risk for idiopathic generalized epilepsy. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms found for this gene.
Specificatie
Specificatie
ME2
Polyclonal
Unconjugated
ME2
Malic enzyme 2, ME2, NAD ME
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
4200
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.4 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P23368
ME2
ME2 Fusion Protein Ag20741
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt