Learn More
Axygen™ Axygen™-microbuisjes met klikvergrendeling
GREENER_CHOICE
Garandeert een efficiënte afdichting die gesloten blijft tijdens centrifugeren. Axygen™ MaxyClear microbuisjes met klikvergrendeling, 2.0 ml, bieden uitstekende zichtbaarheid en omvatten een punctiepoort voor gebruik van een injectiespuit. Beschikbaar in veel verschillende kleuren. Maxymum Recovery™ en steriele opties beschikbaar.
Merk:  Axygen™ MCT-200-O
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12716819
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
Axygen MaxyClear microcentrifuge tubes are available in a variety of colors. Axygen Maxymum Recovery™ surface and sterile options are also available. SnapLock microcentrifuge tubes have frosted cap surfaces and frosted side panels, ideal for labeling. Each cap features a piercing port in the center of the cap. Microcentrifuge tubes with no caps are available for some sizes.
  • 0.6 mL, 1.5 mL, and 2.0 mL clear microcentrifuge tubes are boil proof. Colored tubes are not boil-proof.
  • Co-polymer tubes offer exceptional strength and chemical resistance. Not to be autocalvable or boil-proof.
  • Clear microcentrifuge tubes are boil-proof. Colored tubes are not boil-proof.
  • Maximum G-force is 14,000 RCF.
  • RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
  • Sterility Assurance Level (SAL) of 10−6
  • Color - Assorted: Each pack contains a mixture of blue, green, violet, orange, red, and yellow.
  • Clear microcentrifuge tubes are boil-proof. Colored tubes are not boil-proof.
  • Color - Spectrum: 2 packs each of blue, green, orange, red, and yellow.
Certificeringen
Gecertificeerd RNase-, DNase- en endotoxinevrij voor volledige integriteit van monster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Klikdop
Polypropyleen
2 ml
Polypropyleen
500/Pk.
Non-sterile
20000 xG
0.1 tot 2 ml
Vrij van RNase, DNase, pyrogeen
Ja
Oranje
0.25 mL
500 Tubes/Pk., 10 Packs/Cs.
Yes
Locking Snap-cap Microtube