Learn More
Masterflex™ Ondoorzichtige Masterflex™ Norprene pompslangen, beige
Gebruik deze slangen voor toepassingen met voedsel van hoge temperatuur. Cole Parmer™ Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ hoogwaardige precisiepompslang is ideaal voor de voedingsmiddelen-, zuivel- en drankenindustrie.
217.00 - 336.00
Specificatie
Autoclaveerbaar | Ja |
---|---|
Materiaal | Norpreen voeding (A 60 F) |
Overall Length (Metric) | 15 m |
Voor gebruik met (toepassing) | Ideaal voor de voedsel-, zuivel-, en drankenindustrieën |
Min. Operating Temperature (Metric) | -51°C |
Beschrijving
Use this tubing for high-temperature food applications. Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ High Performance Precision Pump Tubing is ideal for the food, dairy and beverage industries.
- Voor toepassingen met druk, aanzuighoogte, viskeuze vloeistoffen of lange levensduur van slangen
- Dikkere wand in vergelijking met precisiepompslangen
- Bestand tegen hitte, ozon en ultraviolet (uv) licht
- Verouderingsbestendig en niet-oxiderend
- Superieure weerstand tegen zuren en alkaliën
- Conform FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
- Ondoorzichtig beige
Specificatie
Ja | |
15 m | |
-51°C | |
Ondoorzichtig beige | |
Masterflex norpreen voedingsslang |
Norpreen voeding (A 60 F) | |
Ideaal voor de voedsel-, zuivel-, en drankenindustrieën | |
Acids, Alkalies | |
135°C |