Learn More
MAS1L Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | MAS1L |
---|---|
Konzentration | 0.16 mg/mL |
Anwendungen | Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16839564
|
Proteintech
20080-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16829564
|
Proteintech
20080-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
The antibody is specific to MAS1L.
The proto-oncogene MAS1 is a G protein-coupled receptor located on the plasma membrane. In transfected NIH/3T3 cells, MAS1 has a weak focus-inducing activity. MAS1 is an antagonist of the AT1 receptor (Angiotensin II type 1 receptor), inhibiting the actions of Angiotensin II. MAS1L (MAS1-like), also known as MAS-L or MRG (Mas-related G-protein coupled receptor MRG), is a 378 amino acid multi-pass membrane protein that belongs to the G-protein coupled receptor 1 (GPCR) family. MAS1 related proteins are thought to regulate nociceptor function and development, including the sensation or modulation of pain.Spezifikation
MAS1L | |
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
P35410 | |
116511 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
MAS1L |
0.16 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
MAS L, MAS R, MAS1 like, MAS1 oncogene like, MAS1L, MRG | |
MAS1L | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.