Learn More
Mangaanstandaard, 1000 mg/L in 2% HNO3 (Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Referentiemateriaal NIST-Traceable-gecertificeerd volgens ISO/IEC-richtlijn 34
Merk:  SPEX Certiprep PLMN2-2X
Aantal 500 mL
Verpakking Triple-leached LDPE bottle
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10243724
  • 160.00 /
Beschrijving
Beschrijving
Anorganische standaard gemaakt voor AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, en instrumenten
AnalyteConcentration
Mn1000μg/mL
Certificeringen
Geaccrediteerd door A2LA voor ISO/IEC 17025 en ISO/IEC Guide 34 en gecertificeerd door UL-DQS voor ISO 9001
Compliance
Conform GHS/OSHA
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7439-96-5, 7697-37-2, 7732-18-5
54.94
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:35154
[Mn]
Mn
MFCD00011111
23930
manganese
Specificatie
Manganese Standard
Triple-leached LDPE bottle
500 mL
Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
Mn
AA, ICP
[Mn]
manganese
23930
Certified Reference Material
Assurance
7439-96-5, 7697-37-2, 7732-18-5
0.1, 2.0, 97.9
0.1, 2.0, 97.9
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
MFCD00011111
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
54.94
CHEBI:35154
2% HNO3
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • 1000
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P321-Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
  • P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
  • P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
  • P362+P364-Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: nitric acid