Learn More
Manganese(III) acetate hydrate, 96%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 19513-05-4 | C6H9MnO6 | 232.07 g/mol
87.74 - 377.88
Chemische identificatiekenmerken
CAS 19513-05-4
Moleculaire formule C6H9MnO6
Molecular Weight (g/mol) 232.07
MDL-nummer MFCD00150022
InChI Key AHSBSUVHXDIAEY-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name manganese(3+) triacetate
SMILES [Mn+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11377288
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
030519.09
10 g
87.74
10 gram
11387288
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
030519.18
50 g
377.88
50 gram
Beschrijving
Beschrijving
It acts as a mild and selective oxidizing agent in organic synthesis and materials science. Manganese(III) Acetate Dihydrate is also a reagent used for radical cyclizations and α-keto-acetoxylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
19513-05-4
232.07
AHSBSUVHXDIAEY-UHFFFAOYSA-K
[Mn+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
C6H9MnO6
MFCD00150022
manganese(3+) triacetate
Specificatie
Manganese(III) acetate hydrate
Pink
C6H9MnO6
MFCD00150022
AHSBSUVHXDIAEY-UHFFFAOYSA-K
manganese(3+) triacetate
232.07 (Anhydrous)
Hygroscopic
19513-05-4
Crystalline
Mn(OOCCH3)3·xH2O
It is soluble in water.
[Mn+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
232.07
96%
1.59 g/mL
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P260-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335-H336-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 213-602-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Manganese(III) acetate hydrate
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P362-Verontreinigde kleding uittrekken.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Manganese(III) acetate hydrate