Learn More
Magnesium Solution for Ion Chromatography, 1g/L, H2O Matrix, Fisher Chemical™
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
54.00 - 114.00
Specificatie
Oplossing bevat | H2O |
---|---|
Concentratie | 1 g/L |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
12922145
![]() |
Fisher Chemical
A 025 100 |
100 mL |
54.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
12932145
![]() |
Fisher Chemical
A 025 250 |
250 mL |
77.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
12942145
![]() |
Fisher Chemical
A 025 500 |
500 mL |
114.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Specificatie
H2O | |
1 g/L |