Learn More
m-Toluoyl chloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
29.25 - 278.46
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1711-06-4 |
---|---|
Moleculaire formule | C8H7ClO |
Molecular Weight (g/mol) | 154.6 |
MDL-nummer | MFCD00000681 |
InChI Key | YHOYYHYBFSYOSQ-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | m-toluoyl chloride, m-methylbenzoyl chloride, 3-toluoyl chloride, toluoyl chloride, benzoyl chloride, 3-methyl, m-toluyl chloride, meta methyl benzoyl chloride, 3-methylbenzoylchloride, 3-toluoylchloride, unii-w2vjw4350k |
PubChem CID | 74375 |
IUPAC Name | 3-methylbenzoyl chloride |
SMILES | CC1=CC=CC(=C1)C(=O)Cl |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10784081
|
Thermo Scientific Acros
153410050 |
5 g | Glass bottle |
29.25
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10367230
|
Thermo Scientific Acros
153411000 |
100 g | Glass bottle |
81.71
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10163630
|
Thermo Scientific Acros
153415000 |
500 g | Glass bottle |
278.46
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
1711-06-4 | |
154.6 | |
YHOYYHYBFSYOSQ-UHFFFAOYSA-N | |
74375 | |
CC1=CC=CC(=C1)C(=O)Cl |
C8H7ClO | |
MFCD00000681 | |
m-toluoyl chloride, m-methylbenzoyl chloride, 3-toluoyl chloride, toluoyl chloride, benzoyl chloride, 3-methyl, m-toluyl chloride, meta methyl benzoyl chloride, 3-methylbenzoylchloride, 3-toluoylchloride, unii-w2vjw4350k | |
3-methylbenzoyl chloride |
Specificatie
m-Toluoyl chloride | |
1711-06-4 | |
100.0 | |
1.1700g/mL | |
76°C | |
99% | |
CH3C6H4COCl | |
MFCD00000681 | |
1.17 | |
Solubility in water: decomposes. | |
CC1=CC=CC(=C1)C(=O)Cl | |
154.6 | |
154.6 | |
Liquid |
99% | |
98.5 | |
Colorless to Brown | |
86.0°C (5.0 mmHg) | |
Authentic | |
C8H7ClO | |
1.5475 to 1.5495 | |
09, 477 | |
m-toluoyl chloride, m-methylbenzoyl chloride, 3-toluoyl chloride, toluoyl chloride, benzoyl chloride, 3-methyl, m-toluyl chloride, meta methyl benzoyl chloride, 3-methylbenzoylchloride, 3-toluoylchloride, unii-w2vjw4350k | |
YHOYYHYBFSYOSQ-UHFFFAOYSA-N | |
3-methylbenzoyl chloride | |
74375 | |
99% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 216-976-8
missing translation for 'rtecsNumber' : DM6644000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- m-Toluoyl chloride
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.