Learn More
Low Temperature Viscosity Standard, Paragon Scientific™
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified low temperature viscosity standards are for the calibration and verification of glass capillary viscometers and other viscosity measuring equipment where operating temperature is controlled precisely.
102.00 - 107.00
Specificatie
Aantal 500 mL
Certificeringen/conformiteit Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Viscositeit Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Viscositeit Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15886461
Bekijk documenten
Paragon Scientific
J10
757.0 mPa.s (-40°C)
102.00
500 ml
15781928
Bekijk documenten
Paragon Scientific
JF1-L
5989.0 mPa.s (-40°C)
107.00
15568874
Bekijk documenten
Paragon Scientific
N120B
151216.0 mPa.s (-40°C)
102.00
15578874
Bekijk documenten
Paragon Scientific
N1400B
172195 mPa.s (-13°C)
102.00
Beschrijving
Beschrijving
  • Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
  • Standard Pack Size 500mL
  • Fully traceable to National Standards
  • Ensures full compliance to ASTM & IP test method protocol
  • Tamper evident security packaging
  • 2 Year shelf life
  • Manufactured in the United Kingdom
  • Specificatie
    Specificatie
    500 mL
    Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
    Video's
    Veiligheid en behandeling
    Veiligheid en behandeling
    Productidentificatie
    • Viscosity Reference Standard Low Temperature Type
    Signaalwoord
    • Gevaar
    Gevarencategorie
    • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
    • Aspiratietoxiciteit categorie 1
    • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
    • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
    Gevarenaanduiding
    • H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
    • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
    • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
    • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
    Veiligheidsmaatregel
    • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
    • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
    • P273-Voorkom lozing in het milieu.
    • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
    • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
    • P331-GEEN braken opwekken.
    Aanvullende informatie
    • MIXTURE LIST-Bevat: Odourless Kerosene
    SDS
    Documentatie
    Documentatie
    Product Certifications
    Nominal values quoted