Learn More
Lovibond™ Colorimetriecellen van optisch glas
Made from optical glass to the highest standards.
76.70 - 199.00
Specificatie
Type Colorimetriecel
Voor gebruik met (apparatuur) Model Fs, PFXi-195, 880, 950 en 995 instrumenten met onverhitte monsters (max. 40 °C)
Materiaal Optisch glas
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Padlengte Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Padlengte Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10436962
Bekijk documenten
Lovibond™
606130
10.79 mm
138.00
1 stuk
11908464
Bekijk documenten
Lovibond™
606080
1 in. (25.4 mm)
76.70
1 stuk
12891983
Bekijk documenten
Lovibond™
606030
100 mm
199.00
1 stuk
Beschrijving
Beschrijving
Made from optical glass to the highest standards.
Nauwkeurig gezekerde cellen met diverse afmetingen en padlengtes. Opmerking: Bij apparaten die zijn voorzien van een verwarmingseenheid en wanner cellen worden blootgesteld aan een thermisch shock, wordt aangeraden om cellen van borosilicaat te gebruiken.
  • Serie: W600 Optisch
  • 21 x 40 mm cellen
  • Uitsluitend gebruiken met niet-verhitte monsters (tot 40°C)
Specificatie
Specificatie
Colorimetriecel
Model Fs, PFXi-195, 880, 950 en 995 instrumenten met onverhitte monsters (max. 40 °C)
Optisch glas